Learn More
GB 31658.8-2021 Mezcla de piretroides 695 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bifenthrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣Flucythrinate∣Fluvalinate∣Tefluthrin |
| CAS | 82657-04-3, 52918-63-5, 51630-58-1, 70124-77-5, 69409-94-5, 79538-32-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Bifenthrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣Flucythrinate∣Fluvalinate∣Tefluthrin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bifenthrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣Flucythrinate 100 μg/mL∣Fluvalinate 100 μg/mL∣Tefluthrin 100 μg/mL |