Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 5 600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322809 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322809 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000235AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
CAS 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 80844-07-1, 52645-53-1, 23031-36-9
Nombres de analitos o componentes Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenthrin 600 μg/mL∣Cyfluthrin 600 μg/mL∣Cypermethrin 600 μg/mL∣Etofenprox 600 μg/mL∣Permethrin 600 μg/mL∣Prallethrin 600 μg/mL∣Pyrethrins 600 μg/mL