Learn More
Metabolite Bifenthrin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12959643 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12959643 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12959643 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P807060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenthrin
Envase Ampolla(s)
CAS 82657-04-3
Fórmula molecular C23H22ClF3O2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI OMFRMAHOUUJSGP-ONQPXKCRSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC (2-metil-3-fenilfenil)metil (1R,3S)-3-[(E)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 422.872
PubChem CID 29934831
Cantidad 1 mL