Learn More
Bifentrina, TRC
Código de producto. 30344335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30344335 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30344335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3830001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenthrin
CAS 82657-04-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H22 Cl F3 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester, [1α,3α(Z)]-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester, (1R,3R)-rel- (9CI), (±)-Bifenthrin, AGST 02002, Bifenthrin, Bifenthrine, Bifenture, Biflex, Biflex FT, Biphenate, Biphenthrin, Biphentrin, Bixan, Bixan MG, Brigade, Brigade 10WP, Brigata Flo, Capture, Capture (pesticide), Capture 2EC, Capture LFR, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester, [1α,3α(Z)]-, DeterMite, Discipline, Empower, FMC 54800, Fanfare, Gyro, Kiros EV, Onyx, Onyx (insecticide), Seizer, Semafor, Silencer, Sniper, Sniper (pyrethroid insecticide), Talstar, Talstar EZ, Talstar F, Talstar Pro, TalstarOne, rac-Bifenthrin
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12-/t18-,20-/m1/s1
SMILES Cc1c(COC(=O)[C@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C2(C)C)cccc1c3ccccc3
Nombre IUPAC (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de (2-metil-3-fenilfenil)metilo
Peso molecular (g/mol) 422.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.126
Porcentaje de pureza >95