Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón μ5 600 g/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins |
| CAS | 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 80844-07-1, 52645-53-1, 23031-36-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bifenthrin 600 μg/mL∣Cyfluthrin 600 μg/mL∣Cypermethrin 600 μg/mL∣Etofenprox 600 μg/mL∣Permethrin 600 μg/mL∣Prallethrin 600 μg/mL∣Pyrethrins 600 μg/mL |