Learn More
Mezcla de pesticidas 250 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327573 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30327573 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000250AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
CAS 82657-04-3, 153233-91-1, 161326-34-7, 31972-44-8, 31972-43-7, 114369-43-6
Nombres de analitos o componentes Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenamidone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 100 μg/mL∣Fenbuconazole 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Resmethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL∣Triticonazole 100 μg/mL