accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 69951-02-6

CH3ClH2NNOO

CAS RN 69951-02-6

IUPAC Nombre: 2-chloro-6-methyl-4-nitroaniline
Sinónimos: 2-chloro-6-methyl-4-nitroaniline
Peso molecular (g/mol): 186.6
Fórmula molecular: C7H7ClN2O2
InChi Key: HVPVUAIKGOKEEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC(Cl)=C1N)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados