Learn More
2-Cloro-6-metil-4-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494837 1 g 1 g
11404847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21814.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69951-02-6
Fórmula molecular C7H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 186.595
Número MDL MFCD01313703
Clave InChI HVPVUAIKGOKEEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733460
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metil-4-nitroanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methyl-4-nitroaniline
Punto de fusión 174°C to 176°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-4-nitro-6-methylaniline, 2-chloro-6-methyl-4-nitro-phenylamine, benzenamine,2-chloro-6-methyl-4-nitro, benzenamine, 2-chloro-6-methyl-4-nitro, 6-chloro-2-methyl-4-nitrophenylamine, pubchem4373, chloromethylnitroaniline, acmc-1b462, 6-chloro-2-methyl-4-nitroaniline, 2-chloro-6-methyl-4-nitrophenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 98%