accessibility menu, dialog, popup

UserName

FONNOHN

CAS RN 548-73-2

IUPAC Nombre: 1-{1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl}-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Sinónimos: droperidol inopsin droperidolum dehidrobenzperidol kern brand of droperidol droperidol (substance) droleptan properidol dridol innovar-vet
Peso molecular (g/mol): 379.44
Fórmula molecular: C22H22FN3O2
InChi Key: RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCN1CCC(=CC1)N1C(=O)NC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados