Learn More
Droperidol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15638695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15638695 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15638695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460840010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Droperidol
CAS 548-73-2
Punto de fusión 148.0°C to 149.0°C
Pérdida por secado 5% max. (70°C, 4 h) (vaccuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C22H22FN3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo droperidol, droleptan, inapsine, dehydrobenzperidol, properidol, sintodril, sintosian, inapsin, vetkalm, dridol
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chlorofom
Clave InChI RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CC=C1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CCCC(=O)C4=CC=C(C=C4)F
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3,6-dihidro-2H-piridin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 379.43
PubChem CID 3168
ChEBI CHEBI:4717
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.43