Learn More
Droperidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Droperidol |
| CAS | 548-73-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H22 F N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Benzimidazolinone, 1-[1-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]- (8CI), 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-(1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-2-benzimidazolinone, Dehydrobenzperidol, Dridol, Droleptan, Droperidol, Inapsin, Inapsine, Inopsin, McN-JR 4749, NSC 169874, Neurolidol, R 4749, Sintodril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28) |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3,6-dihidro-2H-piridin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 379.43 |
| Mostrar más |