Learn More
Droperidol, LoGiCal
Código de producto. 30457949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457949 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457949 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0138.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Droperidol
CAS 548-73-2
Nombres de analitos o componentes Droperidol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 F N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3,6-dihidro-2H-piridin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 379.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1696 g/mol