Learn More
Droperidol 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Beskrivning
Droperidol 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Droperidol |
| CAS | 548-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Droperidol |
| Condiciones de envío | Ice Pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22 H22 F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2 H-benzimidazol-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11 H,3,6,12-15H2,(H,24,28) |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3,6-dihidro-2 H-piridin-4-il]-1 H-benzimidazol-2-ona |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?