Learn More
Droperidol 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30464279
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
30464279 1 mL 1 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30464279 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0138.0029
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Droperidol 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Droperidol
CAS 548-73-2
Nombres de analitos o componentes Droperidol
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H22 F N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2 H-benzimidazol-2-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11 H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3,6-dihidro-2 H-piridin-4-il]-1 H-benzimidazol-2-ona
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 379.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1696 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.