Learn More
Droperidol, Mikromol™
Código de producto. 17952766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17952766 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17952766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0138.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Droperidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Droperidol
CAS 548-73-2
Nombres de analitos o componentes Droperidol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 F N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Nombre IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3,6-dihidro-2H-piridin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 379.43
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1696 g/mol