Learn More
Droperidol, MedChemExpress
Código de producto. 16408706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1240
MedChemExpress Droperidol is a Dopamine-2 Receptor Antagonist.
Droperidol is a Dopamine-2 Receptor Antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Droperidol
CAS 548-73-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dehydrobenzperidol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3=CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3
Peso molecular (g/mol) 379.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation