accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl2H2H2H2H

CAS RN 3855-82-1

IUPAC Nombre: dichloro(²H₄)benzene
Sinónimos: dichloro(²H₄)benzene
Peso molecular (g/mol): 151.02
Fórmula molecular: C6H4Cl2
InChi Key: OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C(Cl)=C([2H])C([2H])=C1Cl
Solvent or Matrix 
  • (6)
  • (5)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Industry Type 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados