Learn More
Método EPA 524.3 0055 Mezcla estándar interna 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315309 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315309 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000055ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5
CAS 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4
Nombres de analitos o componentes 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL