Learn More
Mezcla estándar interna de SVOC 917 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327288 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30327288 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000917DI
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2
Disolvente o matriz Dichloromethane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL