Learn More
Mezcla estándar interna 2000 del método 8260 de la EPA μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 3114-55-4, 462-06-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |