Learn More
Mezcla de estándar interno BNA 996 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4, 363-72-4 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2000 μg/mL |