Learn More
HJ 834-2017, HJ 951-2018 VOC& Mezcla de estándares internos de SVOC 174 1000 μg/mL en acetona/diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Disolvente o matriz | Acetone/Dichloromethane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 1000 μg/ mL∣Acenaphthene D10 1000 μg/ mL∣Chrysene D12 1000 μg/ mL∣Naphthalene D8 1000 μg/ mL∣Perylene D12 1000 μg/ mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/ mL |