Learn More
Mezcla de estándar interno BNA 997 2500 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 3114-55-4, 462-06-6 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2500 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2500 μg/mL∣Fluorobenzene 2500 μg/mL |