accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18618-02-5

H3CNCl

CAS RN 18618-02-5

IUPAC Nombre: 4-chloro-6-methyl-2-phenylquinoline
Sinónimos: 4-chloro-6-methyl-2-phenylquinoline
Peso molecular (g/mol): 253.73
Fórmula molecular: C16H12ClN
InChi Key: PFLXBAREWKKMOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2N=C(C=C(Cl)C2=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados