missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Cloro-6-metil-2-fenilquinolina

Código de producto. 11480020
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11480020

Marca: Alfa Aesar™ H50561.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 18618-02-5
Fórmula molecular C16H12ClN
Peso molecular (g/mol) 253.729
Número MDL MFCD02179777
Clave InChI PFLXBAREWKKMOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20aml1, quinoline,4-chloro-6-methyl-2-phenyl
PubChem CID 7022159
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metil-2-fenilquinolina
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2Cl)C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methyl-2-phenylquinoline
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.73
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado