man

Test

CAS RN 1137264-00-6

H3CONHOHOHNNNF

CAS RN 1137264-00-6

IUPAC Name: 1-(3-{[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methyl}-4-methoxyphenyl)-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
Sinónimos: 1-(3-{[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methyl}-4-methoxyphenyl)-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 514.6
Fórmula molecular: C30H31FN4O3
InChi Key: FUHCEERDBRGPQZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=C(CN2CCN(CC2)C2=CC=CC=C2F)C=C(C=C1)C1NC(CC2=C1NC1=CC=CC=C21)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados