missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-Ned 19, Tocris Bioscience™

Descripción
Irreversible nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist; inhibits Ca2+ release (IC50 = 800 nM) and [32P]NAADP binding (IC50 = 15 μM). Stereoisomer of trans-Ned 19 . Fluorescently labels NAADP receptors in intact cells (excitation 351 and 365 nm using an ultraviolet Argon laser).
Isomer of trans-Ned 19 .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Ned 19 |
| CAS | 1137264-00-6 |
| Fórmula molecular | C30H31FN4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | cis-ned 19, 1s,3s-1-3-4-2-fluorophenyl piperazin-1-yl methyl-4-methoxyphenyl-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxylic acid |
| Clave InChI | FUHCEERDBRGPQZ-LSYYVWMOSA-N |
| SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)C2C3=C(CC(N2)C(=O)O)C4=CC=CC=C4N3)CN5CCN(CC5)C6=CC=CC=C6F |
| Nombre IUPAC | (1S,3S)-1-[3-[[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-4-methoxyphenyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 514.601 |
| PubChem CID | 1427626 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?