missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Zyxin Monoclonal antibody specifically detects Zyxin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Zyxin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2502 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CTCL tumor antigen se14-3, CTCL-associated antigen se14-3, cutaneous T-cell lymphoma associated antigen se14-3, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se14-3, KIAA1125, MGC31836, predicted protein of HQ2893, PRKCBP1, PRO2893, protein kinase C-binding protein 1, Rack7, RACK7protein kinase C binding protein 1, zinc finger MYND domain containing protein 8, Zinc finger MYND domain-containing protein 8, zinc finger, MYND-type containing 8 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q15942, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?