missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZSCAN5 Antibody (PCRP-ZSCAN5A-2H4) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30063885 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30063885 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30063885 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP327033MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZSCAN5 Monoclonal antibody specifically detects ZSCAN5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZSCAN5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZSCAN5A-2H4
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen MGC4161, zinc finger and SCAN domain containing 5, zinc finger and SCAN domain containing 5A, zinc finger and SCAN domain-containing protein 5A, Zinc finger protein 495ZSCAN5, ZNF495
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa37-124) of human ZSCAN5 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.