missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZnT-8/SLC30A8 Antibody (815039) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 18563029 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18563029 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18563029

Marca: Novus Biologicals FAB7936K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZnT-8/SLC30A8 Monoclonal antibody specifically detects ZnT-8/SLC30A8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZnT-8/SLC30A8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 815039
Conjugado DyLight 488
Dilución Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen solute carrier family 30 (zinc transporter), member 8, Solute carrier family 30 member 8, zinc transporter 8, zinc transporter ZnT-8, ZNT8ZnT-8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ZnT-8, Lys268-Pro359, Accession # Q8IWU4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 169026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.