missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNRF2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592422 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592422 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592422 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP128715B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNRF2 Polyclonal antibody specifically detects ZNRF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNRF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.3.2.-, Protein Ells2, RING finger protein 202, RNF202E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF2, zinc and ring finger 2, zinc finger/RING finger 2, Zinc/RING finger protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 192 and 242 of human zinc and ring finger 2 using the numbering given in entry NP_667339.1 (GeneID 223082).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 223082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.