missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF804A Antibody (ZNF804A/8945), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583999 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583999 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324119IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF804A Monoclonal antibody specifically detects ZNF804A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF804A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ZNF804A/8945
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C2orf10, ZNF804A zinc finger protein 804A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZNF804A protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91752
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.