Learn More
ZNF785 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | ZNF785 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18644651
|
Novus Biologicals
NBP2-93091-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18696160
|
Novus Biologicals
NBP2-93091-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ZNF785 Polyclonal antibody specifically detects ZNF785 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ZNF785 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat | |
| FLJ32130, zinc finger protein 785 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ZNF785 (NP_689671.2). MGPPLAPRPAHVPGEAGPRRTRESRPGAVSFADVAVYFSPEEWECLRPAQRALYRDVMRETFGHLGALGFSVPKPAFISWVEGEVEAWSPEAQDPDGESSAAFSRGQGQEAGSRDGNEEKERLKKCPKQKEVAHEVAVKEWWPSVACPEFCNPRQSPMNPWLKDTLTRRLPHSCPDCGRNFSYPSLLASHQRVHSGERPF | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 146540 | |
| IgG | |
| Affinity purified |