Learn More
ZNF785 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18696160 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18696160 0.1 mL 0.10 ml
18644651 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18696160
Marca: Novus Biologicals NBP2930910.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF785 Polyclonal antibody specifically detects ZNF785 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF785
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ32130, zinc finger protein 785
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ZNF785 (NP_689671.2). MGPPLAPRPAHVPGEAGPRRTRESRPGAVSFADVAVYFSPEEWECLRPAQRALYRDVMRETFGHLGALGFSVPKPAFISWVEGEVEAWSPEAQDPDGESSAAFSRGQGQEAGSRDGNEEKERLKKCPKQKEVAHEVAVKEWWPSVACPEFCNPRQSPMNPWLKDTLTRRLPHSCPDCGRNFSYPSLLASHQRVHSGERPF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146540
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG