Learn More
ZNF768 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062484 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18638482 0.02 mL 0.02 ml
18647512 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18638482
Marca: Novus Biologicals NBP2943930.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF768 Polyclonal antibody specifically detects ZNF768 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno ZNF768
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen zinc finger protein 768
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 140-270 of human ZNF768 (NP_078947.3). PGYESESSRYESQNTELKTQSPEFEAQSSKFQEGAEMLLNPEEKSPLNISVGVHPLDSFTQGFGEQPTGDLPIGPPFEMPTGALLSTPQFEMLQNPLGLTGALRGPGRRGGRARGGQGPRPNICGICGKSF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79724
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG