missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF703 Antibody (CL0654) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30292301 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30292301 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30292301

Marca: Novus Biologicals NBP252940PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF703 Monoclonal antibody specifically detects ZNF703 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF703
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon CL0654
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ14299, ZEPPO1, Zinc finger elbow-related proline domain protein 1, zinc finger protein 703, ZNF503L, ZPO1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H7S9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80139
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.