Learn More
ZNF69 Monoclonal Antibody (OTI3G1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA808650S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZNF69 Monoclonal antibody specifically detects ZNF69 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ZNF69 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UC07 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7620 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3G1 | |
| Unconjugated | |
| ZNF69 | |
| Cos5; hZNF3; zinc finger protein 69; ZNF3; ZNF69 | |
| Full length human recombinant protein of human ZNF69 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.