Learn More
ZNF69 Monoclonal Antibody (OTI3G1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016174
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17560134 30 μL 30 microlitros
17540134 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17560134 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808650S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF69 Monoclonal antibody specifically detects ZNF69 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ZNF69
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF69
N.º de referencia del gen Q9UC07
Alias de gen Cos5; hZNF3; zinc finger protein 69; ZNF3; ZNF69
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZNF69 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7620
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1