Learn More
ZNF654 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18628396 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18628396 25 μL 25 microlitros
18694157 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18628396
Marca: Novus Biologicals NBP26905525ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF654 Polyclonal antibody specifically detects ZNF654 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF654
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen FLJ10997, FLJ21142, zinc finger protein 654
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: CQRQFEDSQHFIDHLNRHSYPNVYFCLHFNCNESFKLPFQLAQHTKSHRTFQAQCSFPECHELFEDLPLLYEHEA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55279
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG