missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF521 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18650827 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18650827 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18650827 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241174H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF521 Polyclonal antibody specifically detects ZNF521 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF521
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EHZF, Evi3, LIP3, ZFP521, zinc finger protein 263, Zinc finger protein FPM315, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ZNF521. The immunogen is located within the first 50 amino acids of ZNF521. Amino Acid Squence: KKRPEDGEELEDEAVHS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.