Learn More
ZNF480 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18643697 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18643697 50 μg 50 microlitros
18656457 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18643697
Marca: Novus Biologicals NBP30633250ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF480 Polyclonal antibody specifically detects ZNF480 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF480
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen Homo sapiens zinc finger protein 223, KRAB A domain, zinc finger protein 223, Zinc finger protein ZNF223
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZNF480 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 147657
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG