missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF444 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18216888 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18216888

Marca: Novus Biologicals NBP178191

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF444 Polyclonal specifically detects ZNF444 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF444
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 2-10 mcg/mg
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_060807.2
Alias de gen HZF3, MGC126498, zinc finger protein 268, zinc finger protein 3, Zinc finger protein HZF3
Símbolos de los genes ZNF444
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 200 and 250 of human Zinc Finger Protein 444 using the numbering given in entry NP_060807.2 (GeneID 55311).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.