Learn More
ZNF408 Antibody (PCRP-ZNF408-1E5), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18594441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18594441 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18594441
Marca: Novus Biologicals NBP308324MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF408 Monoclonal antibody specifically detects ZNF408 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF408
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZNF408-1E5
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A8-51, C2-H2 type zinc finger protein, FLJ20216, HF.12, HZF3.1, KOX25zinc finger protein 3 (A8-51), PP838, Zfp113, zinc finger protein 3, Zinc finger protein HF.12, Zinc finger protein HZF3.1, Zinc finger protein KOX25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZNF408 protein (Uniprot: Q9H9D4)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79797
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b