missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF408 Antibody (PCRP-ZNF408-1E5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18630019 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18630019 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630019

Marca: Novus Biologicals NBP308324H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF408 Monoclonal antibody specifically detects ZNF408 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF408
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZNF408-1E5
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen A8-51, C2-H2 type zinc finger protein, FLJ20216, HF.12, HZF3.1, KOX25zinc finger protein 3 (A8-51), PP838, Zfp113, zinc finger protein 3, Zinc finger protein HF.12, Zinc finger protein HZF3.1, Zinc finger protein KOX25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZNF408 protein (Uniprot: Q9H9D4)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79797
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.