missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF397 Antibody (OTI1F3), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18102537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18102537 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18102537 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274950V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF397 Monoclonal specifically detects ZNF397 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF397
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F3
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen KIAA1588, KRAB-containing zinc finger protein 317, zinc finger protein 317
Símbolos de los genes ZNF397
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ZNF397 (NP_115723) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84307.0
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.