missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF365 Antibody (OTI9H5), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18147805 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18147805 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18147805 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274939AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF365 Monoclonal specifically detects ZNF365 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF365
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9H5
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp547M223, double-stranded RNA-binding zinc finger protein JAZ, JAZZfp346, Just another zinc finger protein, zinc finger protein 346
Símbolos de los genes ZNF365
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 108-407 of human ZNF365 (NP_055766) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22891.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.