Descripción
ZNF322A Polyclonal specifically detects ZNF322A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZNF322A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6U7Q0 |
| Alias de gen | FLJ23393, HCG12, HLA complex group 12, zinc finger protein 322, zinc finger protein 322A, zinc finger protein 388, zinc finger protein 489, ZNF322A, ZNF388, ZNF489 |
| Símbolos de los genes | ZNF322 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only