missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF282 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18056538 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18056538 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18056538

Marca: Novus Biologicals NBP298101AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF282 Polyclonal specifically detects ZNF282 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF282
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HTLV-I U5 repressive element-binding protein 1, HTLV-I U5RE-binding protein 1, HUB1, zinc finger protein 282
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZNF282 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8427
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.