missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ZNF250 Polyclonal antibody specifically detects ZNF250 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | zinc finger protein 250 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?