missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ZNF248 Polyclonal antibody specifically detects ZNF248 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZNF248 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | bA162G10.3, ZNF248 zinc finger protein 248 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human ZNF248 (NP_066383.1). MNKSQEQVSFKDVCVDFTQEEWYLLDPAQKILYRDVILENYSNLVSVGYCITKPEVIFKIEQGEEPWILEKGFPSQCHPERKWKVDDVLESSQENEDDHFWELLFHNNKT |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?