missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF230 Antibody (OTI1E2), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18145537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18145537 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18145537 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274934R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF230 Monoclonal specifically detects ZNF230 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF230
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E2
Conjugado DyLight 550
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ12515, FLJ14855, zinc finger protein 502
Símbolos de los genes ZNF230
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ZNF230 (NP_006291) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7773.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.